missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD47 Antibody (974214), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1866MFV610
4751.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| CD47 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Signal Transduction | |
| 961 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 974214 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| antigen identified by monoclonal 1D8, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47 antigen, CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer), CD47 glycoprotein, CD47 molecule, IAPintegrin associated protein, Integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47, MER6integrin-associated signal transducer, OA3, Protein MER6, Rh-related antigen | |
| Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse CD47 protein, Gln19-Pro158, Accession # NP_034711 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering