Läs mer
Novus Biologicals™ CD5 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD5.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 12.5 pg/mL |
| Analyskänslighet | 12.5-800 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD5. |
| Målarter | Mouse |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 |
| Visa mer |