Läs mer
CD5 Antibody (rC5/6976), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18681654 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18681654 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18681654 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320763H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD5
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rC5/6976
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human protein fragment corresponding to CD5 extracellular domain
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 921
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ