Läs mer
CD52 Antibody (Campath-1H), FITC - Chimeric, R&D Systems™
Produktkod. 18601388 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18601388 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18601388 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP252645F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7055.73 SEK
    6122.55 SEK / 0.1ml
    Save 933.18 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)In vivo Assay, CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD52
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona Campath-1H
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Värd art Rabbit
Immunogen Human lymphocytes.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1043
Målarter Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus