Läs mer
CD52 Antibody (Campath-1H), PE/Cy5.5 - Chimeric, Novus Biologicals™
Produktkod. 18605017 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18605017 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18605017 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP252645PECY55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7257.63 SEK
    6421.80 SEK / 0.1ml
    Save 835.83 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD52
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona Campath-1H
Konjugera PE-Cyanine5.5
Formulering PBS
Gene Alias Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Värd art Rabbit
Immunogen Human lymphocytes.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1043
Målarter Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus