Läs mer
Invitrogen™ CD55 Monoclonal Antibody (67 (N-L063)), PE, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
3550.00 SEK - 11060.00 SEK
Specifikationer
Antigen CD55
Klona 67 (N-L063)
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Konjugera PE
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10632394
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
MHCD5504
500 μL
3550.00 SEK
500µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10068192
Visa dokument
Invitrogen™
MHCD5504-4
2 mL
11060.00 SEK
2ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.
CD55 Monoclonal antibody specifically detects CD55 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
Specifikationer
CD55
Flow Cytometry
PE
Mouse
PBS with 4mg/mL BSA, sucrose and 0.1% sodium azide
CD55; CD55 antigen; CD55 molecule (Cromer blood group); CD55 molecule, decay accelerating factor for complement; CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group); Cd55a; Complement decay-accelerating factor; complement decay-accelerating factor, GPI-anchored; complement-glycosylphosphatidylinositol; CR; CROM; Cromer blood group; Daf; Daf1; DAF-GPI; decay accelarating factor 1; decay accelerating factor 1; decay accelerating factor GPI-form; decay-accelarating factor; glycosylphophatidylinositol-anchored form; GPI anchor addition signal; GPI-DAF; RP11-357P18.1; TC
CD55
IgG1
Purified
Antibody
67 (N-L063)
Monoclonal
Liquid
Human
P08174
1604
Human CD55.
Primary
4°C, store in dark
CD55
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer