Läs mer
CD56 / NCAM1 / NKH1 Mouse, Clone: NCAM1/1496, enQuireBio™
Produktkod. 15900568
Change view
Kvantitet:
100 μg
20 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15900568 100 μg 100µg
15990558 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15900568 Leverantör EnquireBio Leverantörsnummer 4684MSM6P1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Specifikationer
Antigen CD56 / NCAM1 / NKH1
Användningsområden Immunohistochemistry
Cellulär lokalisering Cell surface
Klassificering Monoclonal
Klona NCAM1/1496
Koncentration 200μg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Genaccessionsnr. NP_000606
Gensymboler NCAM1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human NCAM1 protein
Molekylvikt av antigen 180, 145 and 125kDa
Positiv kontroll Cerebellum, Pancreas, Neuroblastoma
Reningsmetod Protein A/G Purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4684
Innehåll och lagring Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotyp IgG2a κ