Läs mer
CD57 Antibody (NK1/7565), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Produktkod. 18546099 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18546099 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18546099 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320869JF646
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD57 Monoclonal antibody specifically detects CD57 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD57
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona NK1/7565
Konjugera Janelia Fluor 646
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias HNK1, HNK-1, Human Natural Killer-1, L2, LEU7, LEU-7
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD57 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Biology, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27087
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2 λ