missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD58/LFA-3 Antibody (083), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90095AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD58/LFA-3 Monoclonal specifically detects CD58/LFA-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
Specifikationer
| CD58/LFA-3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| 83 | |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD58/LFA-3 (AAH05930.1; Met1-Arg215). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Immunology | |
| 965 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering