Läs mer
Invitrogen™ CD59 Monoclonal Antibody (MEM-43), PE, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
3475.00 SEK - 11460.00 SEK
Specifikationer
Antigen CD59
Klona MEM-43
Koncentration 0.1mg/mL
Utspädning Assay-dependent
Användningsområden Flow Cytometry
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10680864
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
MHCD5904
500 μL
3475.00 SEK
500µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10303453
Visa dokument
Invitrogen™
MHCD5904-4
2 mL
11460.00 SEK
2ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beschreibung
Beschreibung
R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.
CD59 (Protectin) is a small (18-20 kDa) GPI-anchored ubiquitously expressed inhibitor of the membrane attack complex (MAC). CD59 is the key regulator that preserves the autologous cells from terminal effector mechanism of the complement cascade. CD59 also associates with C5b-8 complex and counteracts appropriate formation of cytolytic pore within the plasma membrane. Further, CD59 is a low-affinity ligand of human CD2, causes T cell costimulation, and is involved in lymphocyte signal transduction. CD59 is a potent inhibitor of the complement membrane attack complex, whereby it binds complement C8 and/or C9 during the assembly of this complex, thereby inhibiting the incorporation of multiple copies of C9 into the complex, which is necessary for osmolytic pore formation. Mutations in this gene cause CD59 deficiency, a disease involving hemolytic anemia, thrombosis, and cerebral infarction. Multiple alternatively spliced transcript variants of CD59 have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
CD59
0.1mg/mL
Flow Cytometry
PE
Mouse
PBS with 4mg/mL BSA, 10% sucrose and 0.1% sodium azide
966
Human CD59.
Primary
CD59
18 to 20kDa
MEM-43
Assay-dependent
Monoclonal
Liquid
Human
P13987
CD59
IgG2a
purified
0.1% Sodium azide
1 Each
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt