Läs mer
CD62L Armenian Hamster anti-Rat, BV421, Clone: HRL1, BD OptiBuild™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 743147
Produktkod. 15808049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5070.00 SEK
    5007.60 SEK / Varje
    Spara 62.40 SEK
    1% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD62L Monoclonal antibody specifically detects CD62L in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD62L
Monoclonal
0.2 mg/mL
Armenian Hamster
RUO
Rat
Purified
Flow Cytometry
HRL1
Brilliant Violet 421
50 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2 λ