Läs mer
CD63 Antibody (LAMP3/529), DyLight 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18783713 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18783713 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18783713 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247935UV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD63
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona LAMP3/529
Konjugera DyLight 350
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human CD63 protein (Uniprot: P08962)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 967
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a κ