Läs mer
CD63 Antibody (LAMP3/8799R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Produktkod. 18505458 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18505458 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18505458 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP321029AF532
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD63
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona LAMP3/8799R
Konjugera Alexa Fluor 532
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human CD63 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 967
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ