Läs mer
CD63 Antibody (rLAMP3/9131), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18545239 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18545239 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18545239 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324272DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD63
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rLAMP3/9131
Konjugera DyLight 594
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD63 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 967
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b κ