Läs mer
CD68 (Macrophage Marker) Mouse, Clone: LAMP4/1830, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
Antigen CD68 (Macrophage Marker)
Klona LAMP4/1830
Koncentration 200μg/mL
Användningsområden Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15961278
Visa dokument
EnquireBio
968-MSM6-P0
20 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
15971278
Visa dokument
EnquireBio
968-MSM6-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6263.25 SEK
5424.61 SEK / 100µg
Save 838.64 SEK
13% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
CD68 (Macrophage Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human CD68 protein (apprx. aa 150-301)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
110kDa
LAMP4/1830
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
968
IgG2b κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic
Tonsil, Lymph Node or Spleen
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer