Läs mer
CD68/SR-D1 Antibody (C68/3709R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Produktkod. 18570098 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18570098 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18570098 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP321053AF750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD68/SR-D1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona C68/3709R
Konjugera Alexa Fluor 750
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD68/SR-D1 (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 968
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ