Läs mer
CD7 Antibody (rCD7/6972), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18651360 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18651360 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18651360 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320944AF350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD7 Monoclonal antibody specifically detects CD7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD7
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rCD7/6972
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa140-240) of human CD7 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cytokine Research, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 924
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ