Läs mer
CD71 / Transferrin Receptor Mouse, Clone: TFRC/1817, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD71 / Transferrin Receptor |
|---|---|
| Klona | TFRC/1817 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15970938
|
EnquireBio
7037-MSM7-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980938
|
EnquireBio
7037-MSM7-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| CD71 / Transferrin Receptor | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 7037 | |
| Recombinant human TFRC protein fragment (aa94-212) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 85-95kDa (monomer) ;190kDa (dimer) |
| TFRC/1817 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001300894 | |
| TFRC | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| PC3 cells. Human placenta or breast carcinoma. |