Läs mer
CD73-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16450257
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16450257 50 mg -
16446617 5 mg -
16442896 25 mg -
16413898 10 mg -
16411039 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16450257 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103695
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress CD73-IN-1 is an inhibitor of CD73 which can be used in the treatment of cancer extracted from patent WO 2017153952 A1, example 80.
CD73-IN-1 is an inhibitor of CD73 which can be used in the treatment of cancer extracted from patent WO 2017153952 A1, example 80.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CD73-IN-1
CAS 2132396-40-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17N3O4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (403.87 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(N)C1=CC(S(=O)(NC2=CC3=C(C=C2)C=C(C4CC4)N3)=O)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 371.41
Formel vikt 371.41
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death