Läs mer
CD79B Antibody (HM79-11), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18537320 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18537320 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18537320 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10065611H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD79B
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona HM79-11
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Värd art Armenian Hamster
Immunogen CD79 alpha/CD79 beta heterodimer purified from WEH1231 B cells.
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 974
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG