missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD79B Antibody (IGB/2555), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08603JF549
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CD79B | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein | |
| Recombinant fragment of human CD79B protein (around aa 29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259) | |
| 100 μg | |
| Immunology | |
| 974 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| IGB/2555 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering