Läs mer
Novus Biologicals™ CD8 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Ferret CD8.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 78 pg/mL |
| Analyskänslighet | 78-5000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Ferret CD8. |
| Målarter | Ferret |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CD8, CD8a molecule, LEU2, p32 |
| Visa mer |