Läs mer
CD8 Antibody (UCH-T4) [Janelia Fluor™ 669], R&D Systems™
Product Code. 30171912
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mL
Unit Size:
0.1ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
30171912 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30171912 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP250468JF669
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD8
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona UCH-T4
Konjugera Janelia Fluor 669
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Värd art Mouse
Immunogen CD8 Antibody (UCH-T4) was developed against thymocytes followed by Sezary T cells.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 925
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2a
Produktlinje Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.