Läs mer
CD8 beta Antibody (V45P5C6*G8), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18780883 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18780883 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18780883 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP250153DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD8 beta Monoclonal antibody specifically detects CD8 beta in Fish samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD8 beta
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona V45P5C6*G8
Konjugera DyLight 594
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain
Värd art Mouse
Immunogen Ovalbumin-conjugated synthetic peptide
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 926
Målarter Fish
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ