Läs mer
CD81 Antibody (454720), DyLight 550, R&D Systems™
Produktkod. 18601680 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18601680 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18601680 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB4615L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7438.81 SEK
    6270.60 SEK / 0.1ml
    Save 1168.21 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD81 Monoclonal specifically detects CD81 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD81
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 454720
Konjugera DyLight 550
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD81 antigen, CD81 antigen (target of antiproliferative 1), CD81 molecule, CVID6, TAPA1, TAPA-1, Target of the antiproliferative 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, tspan-28,26 kDa cell surface protein TAPA-1, TSPAN28S5.7
Värd art Mouse
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human CD81, Accession # P60033
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 975
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b
Produktlinje Novus