Läs mer
Invitrogen™ CD85j (ILT2) Monoclonal Antibody (HP-F1), NovaFluor™ Yellow 570, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
2055.00 SEK - 4555.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD85j (ILT2) |
|---|---|
| Klona | HP-F1 |
| Koncentration | 0.4 μg/Test |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30055870
|
Invitrogen™
H043T03Y01-A |
100 Tests |
4555.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30055747
|
Invitrogen™
H043T02Y01-A |
25 Tests |
2055.00 SEK
Paket med 25 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD85j (ILT2) Monoclonal antibody specifically detects CD85j (ILT2) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CD85j (ILT2) | |
| 0.4 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q8NHL6 | |
| 10859 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| HP-F1 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Yellow 570 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| CD85 antigen-like family member J; CD85j; Ig-like transcript 2; ILT2; ILT-2; Immunoglobulin-like transcript 2; leucocyte Ig-like receptor B1; leukocyte immunoglobulin like receptor B1; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1 soluble isoform; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3-like; leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), member 1; LILRB1; LIR1; LIR-1; LOC100912456; MIR7; MIR-7; Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 7; myeloid inhibitory receptor 7; PIRB; PIR-B | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| LILRB1 |