missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD90/Thy1 Antibody (CL1028), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-52960
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| CD90/Thy1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| CL1028 | |
| Western Blot 1 μg/mL | |
| CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEGTYTCALHHSGHSPPISSQNVTVLRDKLVKCEGISLLAQNTSWL | |
| 0.1 mL | |
| Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 7070 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering