missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD90/Thy1 Antibody (CL1040) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD90/Thy1 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CL1040 |
| Koncentration | LYOPH |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 1 μg/mL |
| Formulering | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Gene Alias | CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen |
| Värd art | Mouse |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?