Läs mer
CD97 Isoform 1 Antibody (380903), FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 18608563 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18608563 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18608563 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB2529F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD97 Isoform 1 Monoclonal antibody specifically detects CD97 Isoform 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD97 Isoform 1
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 380903
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD97, TM7LN1
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD97, Gln21-Gln398, Accession # NP_001775.2
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 976
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a