Läs mer
CD97 Isoform 1 Antibody (380903), HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18666763 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18666763 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18666763 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB2529H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7035.03 SEK
    5979.75 SEK / 0.1ml
    Save 1055.28 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD97 Isoform 1 Monoclonal specifically detects CD97 Isoform 1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD97 Isoform 1
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 380903
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD97, TM7LN1
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD97, Gln21-Gln398, Accession # NP_001775.2
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 976
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2a
Produktlinje Novus