Läs mer
CD99 Antibody (MIC2/877), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Produktkod. 18778332 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18778332 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18778332 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247895AF700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD99
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona MIC2/877
Konjugera Alexa Fluor 700
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human CD99 protein (Uniprot: P14209)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4267
Målarter Human, Rat (Negative)
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ