missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD99 Antibody (rMIC2/8746), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21119UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CD99 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2 | |
| Recombinant fragment (around aa1-185) of human CD99 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 4267 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgM |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rMIC2/8746 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering