Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cdc2-liknande kinashämmare, TG003
Beskrivning
Cdc2-liknande kinashämmare, TG003, är ett bensotiazolmedel som fungerar som en specifik och ATP-konkurrerande hämmare för medlemmar i Clk-familjen. Rapporter visar att TG003 modifierar regleringen av alternativ splitsning som moduleras genom fosforylering av SR proteiner in vitro, och räddar defekter i utvecklingen av Xenopus orsakade av överdriven Clk-aktivitet.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TG003 är ett bensotiazolmedel som fungerar som en specifik och ATP-konkurrerande hämmare av medlemmar i Clk-familjen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Beskrivning | Off-white |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | TG003 är ett bensotiazolmedel som fungerar som en specifik och ATP-kompetitiv hämmare av Clk-familjens medlemmar. |
| Formel vikt | 249,33 g/mol |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighet | Löslig i DMSO |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Solid |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.