Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cdc2-liknande kinashämmare, TG003
Produktkod. p-7082419
Kvantitet:
5 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
Produktkod. 15456529
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64690.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cdc2-liknande kinashämmare, TG003 är ett bensotiazolmedel som fungerar som en specifik och ATP-kompetitiv hämmare av Clk-familjens medlemmar. Rapporter visar att TG003 modifierar regleringen av alternativ splitsning modulerad av fosforylering av SR proteiner in vitro, och räddar defekter i utvecklingen av Xenopus orsakade av ett överflöd av Clk-aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TG003 är ett bensotiazolmedel som fungerar som en specifik och ATP-kompetitiv hämmare av Clk-familjens medlemmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 300801-52-9
Molekylformel C13H15NO2S, C13H15NO2S
Synonym Clk-hämmare; TG003
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Off-white
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) TG003 är ett bensotiazolmedel som fungerar som en specifik och ATP-kompetitiv hämmare av Clk-familjens medlemmar.
Formel vikt 249,33 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
InChI-nyckel BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O
IUPAC-namn 1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 249.33
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-3H-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.