missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Cdc20 Monoclonal specifically detects Cdc20 in Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Specifikationer
Specifikationer
| Gene Alias | CDC20 cell division cycle 20 homolog, CDC20 cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 20 homolog, MGC102824, p55CDCS. cerevisiae, homolog) |
| Gensymboler | CDC20 |
| Innehåll och lagring | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotyp | IgG2a |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?