missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cdc20, p Thr79 Antibody (BT2.1), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50246JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cdc20 Monoclonal antibody specifically detects Cdc20 in Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Cdc20 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| CDC20 cell division cycle 20 homolog, CDC20 cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 20 homolog, MGC102824, p55CDCS. cerevisiae, homolog) | |
| GPKMQGpTPSRAG. pT represents phosphorylated Thr79. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 991 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, ELISA | |
| BT2.1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Xenopus species | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering