missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CDC26 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18019726 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18019726 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18019726 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297346DL594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC26 Polyclonal specifically detects CDC26 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CDC26
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 594
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ANAPC12chromosome 9 open reading frame 17, Anaphase-promoting complex subunit 12, anaphase-promoting complex subunit CDC26, APC12anaphase promoting complex subunit 12, C9orf17, CDC26 subunit of anaphase promoting complex, cell division cycle 26, cell division cycle 26 homolog (S. cerevisiae), Cell division cycle protein 26 homolog
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDC26 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 246184
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.