Läs mer
CDD3505, MedChemExpress
Produktkod. 16464486
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464486 100 mg
16455947 5 mg
16433218 10 mg
16429766 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464486 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CDD3505 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
CDD3505 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CDD3505
CAS 173865-33-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17N3O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (40.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=[N+]([O-])C1=CN(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=N1
Molekylvikt (g/mol) 355.39
Formel vikt 355.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism