Läs mer
CDD3506, MedChemExpress
Beskrivning
CDD3506 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CDD3506 |
| CAS | 197913-15-8 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 19 mg/mL (58.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=CN(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.41 |
| Formel vikt | 325.41 |
| Visa mer |