Läs mer
CDDO-EA, MedChemExpress
Produktkod. 16495018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495018 10 mg
16481257 50 mg
16457747 5 mg
16415776 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12213
MedChemExpress CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.
CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material CDDO-EA
Fysisk form Solid
CAS 932730-51-3
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H46N2O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CDDO ethyl amide TP319 RTA 405
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (65.54 mM)
LEDER O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(C(NCC)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C
Molekylvikt (g/mol) 518.73
Formel vikt 518.73
Procent renhet 98.15%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.