Läs mer
CDDO Imidazolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CDDO Imidazolide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H43N3O3/c1-29(2)10-12-34(28(40)37-15-14-36-20-37)13-11-33(7)26(22(34)18-29)23(38)16-25-31(5)17-21(19-35)27(39)30(3,4)24(31)8-9-32(25,33)6/h14-17,20,22,24,26H,8-13,18H2,1-7H3/t22-,24-,26-,31-,32+,33+,34-/m0/s1 |