missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ CDH24 Polyclonal Antibody

Produktkod. 18026081
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18026081 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18026081 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5145076

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TVLATELGWS WGPERGWVPL LVAEWSAPAA PPQRSPVGSA VGIPQDSSAQ AS Antigen sequence identity: Mouse 31%; Rat 31%.

Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. Cadherin-24 mediate strong cell-cell adhesion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CDH24
Användningsområden Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CDH24
Genaccessionsnr. Q86UP0
Gene Alias 1700040A22Rik; Cadherin; cadherin 24; cadherin 24, type 2; cadherin-24; cadherin-like 24; CDH11L; CDH24; ENSMUSG00000022188; EY-cadherin; UNQ2834/PRO34009
Gensymboler CDH24
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein fragment of Human CDH24 (Product #RP-106510)
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64403
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Formatera Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.