Läs mer
CDK-IN-2, MedChemExpress
Beskrivning
CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CDK-IN-2 |
| CAS | 1269815-17-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19ClFN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CDK inhibitor II |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.87 mM) |
| LEDER | FC1=CC(C2=CC(NC([C@H]3CNCCC3)=O)=NC=C2Cl)=C(C=C1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.81 |
| Visa mer |