Läs mer
CDK2 inhibitor II, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CDK2 inhibitor II |
| CAS | 222035-13-4 |
| Molekylformel | C14H11BrN4O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[2-(5-Bromo-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonamide, 4-[(5-Bromo-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)hydrazino]benzenesulfonamide, SC 221409 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrN4O3S/c15-8-1-6-12-11(7-8)13(14(20)17-12)19-18-9-2-4-10(5-3-9)23(16,21)22/h1-7,17,20H,(H2,16,21,22) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(N\N=C\2/C(=O)Nc3ccc(Br)cc23)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[(5-bromo-2-hydroxy-1H-indol-3-yl)diazenyl]benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.23 |
| Formel vikt | 393.9735 |