Läs mer
Invitrogen™ CDK4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB745), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
2410.00 SEK - 6520.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CDK4 |
|---|---|
| Klona | 23GB745 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30088832
![]() |
Invitrogen™
MA554066 |
100 μL |
6520.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30089197
|
Invitrogen™
MA554067 |
20 μL |
2410.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CDK4 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects CDK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpecifikationer
| CDK4 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P11802 | |
| 1019 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB745 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Cdk4; Cell division protein kinase 4; CMM3; Crk3; cyclin dependent kinase 4; cyclin-dependent kinase 4; MGC14458; p34>PSK-J3>/cdk4; PSK-J3; serine/threonine kinase; Unknown (protein for MGC:133903) | |
| A synthetic peptide of human Cdk4 (245-303AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| Cdk4 |