Läs mer
Thermo Scientific™ CDK7/9tide Substrat
Produktkod. 10754511
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10754511 1 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10754511 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV5090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett peptidsubstrat baserat på den C-terminala svansen av RNA-polymeras II som är ett rapporterat substrat för cyklinberoende kinaser (CDK7, CDK8 och CDK9).
Ett peptidsubstrat baserat på den C-terminala svansen av RNA-polymeras II som är ett rapporterat substrat för cyklinberoende kinaser (CDK7, CDK8 och CDK9). För användning med Adapta™ Universell kinasanalys (kat. nr. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aminosyrasekvens YSPTSPSYSPTSPSYSPTSPSKKKK
Analysinträde Biokemisk ADP-ackumulering
Kromagen Kvantitet 1mL
Innehåll och lagring 2 mM CDK7/9tide-peptidsubstrat i 50 mM HEPES (pH 7,5), 0,01 % Brij-35 10 mM MgCl2 och 1 mM EGTA.
Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, protein assays and analysis, target and lead identification and validation, Adapta™ Universal Kinase Assay (PV5099), drug discovery and development, kinase biology, biochemical kinase assays, Adapta™ universal kinase assays, enzyme and protein activity assays, protein assays and analysis, kinase activity
Kvantitet 1 ml
Substrat peptid baserad på den C-terminala svansen av RNA-polymeras II
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Typ av substrat Kinas substrat
Målenzym Serin/treoninkinaser
Gen-ID (Entrez) 1022, 3376
Objektbeskrivning Cdk7/9tide Substrate, 1mL, 2mM Concentration, 2689.9Da Molecular Weight, Peptide Substrate Based upon the C-terminal Tail of RNA Polymerase II that is a Reported Substrate For Cyclin Dependent Kinases (CDK7, CDK8 and CDK9)
Molekylvikt (g/mol) 2689,9 Da
Produkttyp CDK7/9tide Substrate
Frakt skick Torr is
Förvaringskrav –20°C
Målinträde CDK9/Cyclin T1, CDK7
Validerade kinaser CDK7, CDK9