missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CDK8/19i

Beskrivning
CDK8/19i is a potent and selective CDK8 and CDK19 inhibitor (IC50 values are 2.9 and 14.1 nM, respectively). CDK8/19i maintains pluripotency of mouse PSCs in culture. It induces the formation of dome-shaped colonies and upregulates Nanog-GFP reporter and endogenous Nanog expression in mouse ESCs in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Propyl-3-(4-pyridinyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine |
| CAS | 923596-52-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Cyclin-dependent Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C14H15N5 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?