Läs mer
CDK9-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
CDK9-IN-1 is a novel, selective CDK9 inhibitor for the treatment of HIV infection, with an IC50 of 39 nM for CDK9/CycT1, extracted from reference, compound 87.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CDK9-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1415559-43-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H21N5O4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (200.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(NS(C)(=O)=O)C=C(NC2=NC=NC(C3=CC=CC(N4C(C5=C(C=CC=C5)C4=O)=O)=C3)=C2)C=C1 |
| Visa mer |