Läs mer
CDKAL1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Produktkod. 18031238 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18031238 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18031238 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298668R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CDKAL1 Polyclonal specifically detects CDKAL1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CDKAL1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Utspädning Western Blot
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CDK5 regulatory subunit associated protein 1-like 1, CDK5 regulatory subunit-associated protein 1-like 1, FLJ20342, FLJ46705, MGC75469
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDKAL1 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54901
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG