Läs mer
Lonza™ CDM™ Kondrocytdifferentieringsmedium BulletKit™
Beskrivning
- Kulturkit innehållande basalmedium och kosttillskott.
- Utvecklad för att stödja differentieringen av kondrocyter.
- Inkluderar följande:
- 1 x flaska Basal Medium, 250mL
- 1 x gul kapsylflaska med R3-IGF 0,50 ml
- 1 x blå lockflaska med TGF-beta 1,25 ml
- 1 x Syrenkapsylflaska med insulin 0,50 mL
- 1 x röd kapsylflaska med GA-1000 0,25 mL
- 1 flaska FBS 12,50 mL
- 1 x Natural Cap-flaska med transferrin 0,50 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Kondrocyter |
| Produkttyp | Stamcellsdifferentieringsmedia |
| Kvantitet | Medium: 250 ml, R3-IGF: 0,50 ml, TGF-beta: 1,25 ml, insulin: 0,50 ml, GA-1000: 0,25 ml, FBS: 12,50 ml, transferrin: 0,50 ml |
| pH | 7,6 till 8,0 |
| Färg | Medium: Röd |
| Innehåll och lagring | Basalt medium |